2,4-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
264415-25G
264415-5G
SIAL264415-25GEA
8530
CZK
SIAL264415-25G
SIAL264415-5G
2,4-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,02 g/mol Bod varu: 42 °C (1 mmHg) Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011649 CAS číslo: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 2920 ADR: 8,II |