Pentafluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
101052-5G
101052-1G
101052-25G
SIAL101052-5GEA
2420
CZK
SIAL101052-5G
SIAL101052-1G
SIAL101052-25G
Pentafluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzyl bromide
Vzorec:
(C₆F₅)CH₂Br Bod varu: 174 °C (1013 hPa) Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000299 CAS číslo: 1765-40-8 EINECS: 217-182-4 UN: 3265 ADR: 8,II |