Tisk…
3-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
264660-25G 264660-5G
SIAL264660-25GEA 4920 CZK
SIAL264660-25G SIAL264660-5G
3-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
MDL Number: MFCD00002488
CAS číslo: 7697-26-9
EINECS: 231-712-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III