Tisk…
2-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
560170-1G 560170-5G
SIAL560170-1GEA 1680 CZK
SIAL560170-1G SIAL560170-5G
2-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
MDL Number: MFCD00045797
CAS číslo: 7697-27-0