Tisk…
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
115665-100G 115665-25G 115665-5G
SIAL115665-100GEA 17570 CZK
SIAL115665-100G SIAL115665-25G SIAL115665-5G
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000201
CAS číslo: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II