Tisk…
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13415.06 A13415.14 A13415.22
A13415.06EA 1290 CZK
A13415.06 A13415.14 A13415.22
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2632-13-5 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 743112 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000201
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000201
CAS číslo: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II