Tisk…
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 1450 CZK
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000201
CAS číslo: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %