ω-Bromo-3-methoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10716.06
A10716.14
A10716.06EA
1800
CZK
A10716.06
A10716.14
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 5000-65-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 510128
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000199
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Bod varu: 285 °C (1013 hPa) Bod tání: 60…64 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000199 CAS číslo: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 UN: 3261 ADR: 8,II |