Tisk…
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
100854-10G 100854-5G
SIAL100854-10GEA 8910 CZK
SIAL100854-10G SIAL100854-5G
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 324 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000196
CAS číslo: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN: 3261
ADR: 8,III