ω-Bromo-2-methoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 31949-21-0
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 Bod varu: 130 °C (1 mmHg) Bod tání: 42…46 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000196 CAS číslo: 31949-21-0 EINECS: 250-870-2 UN: 3261 ADR: 8 III |