Tisk…

4'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone

M-Clarity™ quality level = MQ100

B56404-100G B56404-25G
SIALB56404-100GEA 2080 CZK
SIALB56404-100G SIALB56404-25G
4'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 49…52 °C
Hustota: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000105
CAS číslo: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR