Tisk…
4'-Bromoacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 1150 CZK
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromoacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 49…52 °C
Hustota: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000105
CAS číslo: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C