Tisk…
4'-Bromoacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
106590250 106591000 106595000
ACRO106590250EA 868 CZK
ACRO106590250 ACRO106591000 ACRO106595000
4'-Bromoacetophenone 98%
4'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Bod varu: 255 °C (760 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Hustota: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000105
CAS číslo: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01387
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %