Tisk…
ω,4-Dibromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D38308-100G D38308-10G D38308-50G
SIALD38308-100GEA 8410 CZK
SIALD38308-100G SIALD38308-10G SIALD38308-50G
ω,4-Dibromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω,4-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000200
CAS číslo: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412