ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
112680100
112680500
112682500
ACRO112680100EA
1130
CZK
ACRO112680100
ACRO112680500
ACRO112682500
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Vzorec:
C₈H₆Br₂O Bod varu: 1415 °C (760 mmHg) Bod tání: 107…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000200 CAS číslo: 99-73-0 EINECS: 202-783-6 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,01412 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |