Tisk…
3'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: m-Bromoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
B56358-100G B56358-25G
SIALB56358-100GEA 5410 CZK
SIALB56358-100G SIALB56358-25G
3'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000083
CAS číslo: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0