3'-Bromoacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12454.14
A12454.22
A12454.36
A12454.14EA
1360
CZK
A12454.14
A12454.22
A12454.36
3'-Bromoacetophenone ≥98%
3'-Bromoacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-63-4
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 79-81°/2mm
Beilstein Reference: 507599
MDL No.: MFCD00000083
Vzorec:
C₈H₇BrO Bod varu: 79…81 °C (2 mmHg) Bod tání: 7…8 °C Hustota: 1,498 Bod vzplanutí: 114 °C (237 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000083 CAS číslo: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |