3'-Bromoacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
106580250
106580050
106581000
ACRO106580250EA
1170
CZK
ACRO106580250
ACRO106580050
ACRO106581000
3'-Bromoacetophenone 97%
3'-Bromoacetophenone
Vzorec:
C₈H₇BrO Bod varu: 79…81 °C (2 mmHg) Hustota: 1,49 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000083 CAS číslo: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5749 to 1.5769 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after ignition | ≤0.3 % |
Specific optical rotation | -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid) |