Tisk…
2'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: o-Bromoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
183695-25G 183695-5G
SIAL183695-25GEA 7230 CZK
SIAL183695-25G SIAL183695-5G
2'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000067
CAS číslo: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1