2'-Bromoacetophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Bromoacetophenone
A11982.09
A11982.18
A11982.30
A11982.09EA
1820
CZK
A11982.09
A11982.18
A11982.30
2'-Bromoacetophenone ≥99%
2'-Bromoacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 2142-69-0
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₇BrO MW: 199,05 g/mol Bod varu: 116…117 °C (12 mmHg) Bod tání: 0 °C Hustota: 1,476 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000067 CAS číslo: 2142-69-0 EINECS: 218-398-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...