Tisk…
2'-Bromoacetophenone 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Bromoacetophenone
179760250 179760050 179761000
ACRO179760250EA 3420 CZK
ACRO179760250 ACRO179760050 ACRO179761000
2'-Bromoacetophenone 98+%
2'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Bod varu: 116…117 °C (12 mmHg)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,476 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000067
CAS číslo: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm