Tisk…

ω-bromacetofenon, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone

M-Clarity™ quality level = MQ100

115835-100G 115835-500G 115835-5G
SIAL115835-100GEA 2790 CZK
SIAL115835-100G SIAL115835-500G SIAL115835-5G
ω-bromacetofenon, Sigma-Aldrich®
ω-bromacetofenon
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Bod varu: 253 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Hustota: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000195
CAS číslo: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01386

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR