Tisk…
ω-bromacetofenon 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 1210 CZK
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
ω-bromacetofenon 98%
ω-bromacetofenon
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Bod varu: 135 °C (18 mmHg)
Bod tání: 46…51 °C
Hustota: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000195
CAS číslo: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01386
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %