Tisk…
(4-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
124664-100G 124664-25G
SIAL124664-100GEA 0 CZK
SIAL124664-100G SIAL124664-25G
(4-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47…49 °C
MDL Number: MFCD00001916
CAS číslo: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1,I