Tisk…
(4-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
A10887.22 A10887.36
A10887.22EA 2370 CZK
A10887.22 A10887.36
(4-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 16532-79-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 127°(261°F) Odour: Pungent Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 1861069 UN No.: 3449 MDL No.: MFCD00001916
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196.05
Bod varu: 286 °C
Bod tání: 45…49 °C
Hustota: 1.49
Bod vzplanutí: 127 °C (261 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001916
CAS číslo: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1 I