Tisk…
(4-Bromophenyl)acetonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
154480250 154481000
ACRO154480250EA 1300 CZK
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromophenyl)acetonitrile 99%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47…49 °C
Bod vzplanutí: 152 °C
MDL Number: MFCD00001916
CAS číslo: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %