Tisk…
(3-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromobenzyl cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
260088-25G 260088-5G
SIAL260088-25GEA 6040 CZK
SIAL260088-25G SIAL260088-5G
(3-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(3-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 27…28 °C
MDL Number: MFCD00001906
CAS číslo: 31938-07-5
EINECS: 250-867-6
UN: 3449
ADR: 6.1,I