Tisk…

(2-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 2-Bromobenzyl cyanide

M-Clarity™ quality level = MQ200

259969-25G 259969-5G
SIAL259969-25GEA 1640 CZK
SIAL259969-25G SIAL259969-5G
(2-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(2-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001896
CAS číslo: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
UN: 1694
ADR: 6.1,I

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR