Tisk…
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromobenzyl cyanide
A17548.06 A17548.14
A17548.06EA 1310 CZK
A17548.06 A17548.14
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
(2-Bromophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 19472-74-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5696 Odour: Pungent Melting Point: 19° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 2043684 UN No.: 1694 MDL No.: MFCD00001896
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 252 °C
Bod tání: 19 °C
Hustota: 1,510
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001896
CAS číslo: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
UN: 1694
ADR: 6.1,I