Tisk…
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
H26391.06 H26391.03
H26391.06EA 10400 CZK
H26391.06 H26391.03
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 206362-80-3 Molecular Formula: C7H5BrClF Formula Weight: 223.48 Melting Point: 30-33° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115859
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223.47
Bod tání: 30…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115859
CAS číslo: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8 II