Tisk…
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
556319-10G 556319-1G
SIAL556319-10GEA 13600 CZK
SIAL556319-10G SIAL556319-1G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
MDL Number: MFCD01631419
CAS číslo: 81778-09-8