α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
B23565.06
B23565.14
B23565.06EA
591
CZK
B23565.06
B23565.14
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥97%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 45767-66-6
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 35-39°
Beilstein Reference: 3539265
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236025
Vzorec:
C₇H₅BrClF MW: 223,47 g/mol Bod tání: 35…39 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236025 CAS číslo: 45767-66-6 UN: 3261 ADR: 8,II |