ω-Bromo-4-chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
101273-100G
101273-25G
SIAL101273-100GEA
4000
CZK
SIAL101273-100G
SIAL101273-25G
ω-Bromo-4-chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrClO MW: 233,49 g/mol Bod varu: 278 °C (1013 hPa) Bod tání: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00000625 CAS číslo: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,02172 |