Tisk…
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
663174-25G 663174-5G
SIAL663174-25GEA 5610 CZK
SIAL663174-25G SIAL663174-5G
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrCl₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051581
CAS číslo: 2632-10-2