Tisk…
5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
A10602.06 A10602.14 A10602.22
A10602.06EA 1290 CZK
A10602.06 A10602.14 A10602.22
5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
5-Bromo-2-chlorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 54932-72-8 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 Flash Point: 96°(205°F) Refractive Index: 1.5745 Boiling Point: 90-93°/10mm Beilstein Reference: 3234896 MDL No.: MFCD00018503
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205.48
Bod varu: 90…93 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.549
Bod vzplanutí: 96 °C (205 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018503
CAS číslo: 54932-72-8