Tisk…
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25329.14 B25329.22
B25329.14EA 2620 CZK
B25329.14 B25329.22
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98%
2-Bromo-4-chlorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 27139-97-5 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 MDL No.: MFCD00060650
Vzorec: C₇H₆BrCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060650
CAS číslo: 27139-97-5