Tisk…
α-Bromo-4-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
558958-100G 558958-25G
SIAL558958-100GEA 22700 CZK
SIAL558958-100G SIAL558958-25G
α-Bromo-4-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Bod varu: 118…123 °C (19 mmHg)
Bod tání: 48…50 °C
MDL Number: MFCD00040714
CAS číslo: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN: 3261
ADR: 8,II