Tisk…
α-Bromo-3-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
136727-10G 136727-50G
SIAL136727-10GEA 942 CZK
SIAL136727-10G SIAL136727-50G
α-Bromo-3-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-3-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205.48
Bod varu: 238
Bod tání: 17.5
Hustota: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000597
CAS číslo: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8 II