Tisk…
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 3020 CZK
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
Bod varu: 115…120 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,65 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041363
CAS číslo: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %