Tisk…
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
548987-25G 548987-5G
SIAL548987-25GEA 10200 CZK
SIAL548987-25G SIAL548987-5G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…41 °C
MDL Number: MFCD00236034
CAS číslo: 85482-13-9
UN: 3261
ADR: 8,II