Tisk…
1-Bromo-4-propylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
H26236.06 H26236.14 H26236.22
H26236.06EA 930 CZK
H26236.06 H26236.14 H26236.22
1-Bromo-4-propylbenzene ≥99%
1-Bromo-4-propylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 588-93-2 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.09 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.537 Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00012456
Vzorec: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Bod varu: 225 °C
Bod tání: –41,5 °C
Hustota: 1,286
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012456
CAS číslo: 588-93-2
EINECS: 454-790-0