Tisk…
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pentylbromobenzene, 4-Bromopentylbenzene, (4-Bromophenyl)pentane
A14457.06 A14457.03
A14457.06EA 3050 CZK
A14457.06 A14457.03
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 51554-95-1 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.15 MDL No.: MFCD00061113
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061113
CAS číslo: 51554-95-1