Tisk…
1-Bromo-4-nonylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27042.03 H27042.09
H27042.03EA 845 CZK
H27042.03 H27042.09
1-Bromo-4-nonylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-nonylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 51554-94-0 Molecular Formula: C15H23Br Formula Weight: 283.25 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.509 Boiling Point: 107°/0.2mm MDL No.: MFCD00061116
Vzorec: C₁₅H₂₃Br
Bod varu: 107 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 1,115
Bod vzplanutí: >120 °C (248 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061116
CAS číslo: 51554-94-0