Tisk…

4-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

B82200-100G B82200-500G B82200-5G
SIALB82200-100GEA 1280 CZK
SIALB82200-100G SIALB82200-500G SIALB82200-5G
4-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®
4-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24…27 °C
Hustota: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000109
CAS číslo: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR