Tisk…
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15918.06 A15918.14
A15918.06EA 3200 CZK
A15918.06 A15918.14
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 23703-22-2 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5213 Boiling Point: 280° MDL No.: MFCD00061114
Vzorec: C₁₂H₁₇Br
Bod varu: 280 °C
Hustota: 1,179
Bod vzplanutí: >120 °C (248 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061114
CAS číslo: 23703-22-2