1-Bromo-4-butylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23979.14
B23979.22
B23979.14EA
1650
CZK
B23979.14
B23979.22
1-Bromo-4-butylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-butylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 41492-05-1
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 2080263
MDL No.: MFCD00040934
Vzorec:
C₁₀H₁₃Br Bod varu: 242 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 1,208 Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040934 CAS číslo: 41492-05-1 |