1-Bromo-4-butylbenzene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Bromophenyl)butane
320440100
320440500
ACRO320440100EA
1090
CZK
ACRO320440100
ACRO320440500
1-Bromo-4-butylbenzene 97%
1-Bromo-4-butylbenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₃Br MW: 213,12 g/mol Bod varu: 243 °C (1013 hPa) Bod tání: -26 °C Hustota: 1,2 g/cm³ Bod vzplanutí: 108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040934 CAS číslo: 41492-05-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)