Tisk…
4-Bromocumene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromoisopropylbenzene, 1-Bromo-4-isopropylbenzene
A13370.06 A13370.09
A13370.06EA 2250 CZK
A13370.06 A13370.09
4-Bromocumene ≥97%
4-Bromocumene
Purity: 97% CAS No.: 586-61-8 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.10 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5360 Melting Point: -12° Boiling Point: 219° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1858096 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00039159
Vzorec: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Bod varu: 219 °C
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,315
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039159
CAS číslo: 586-61-8
EINECS: 209-577-5
UN: 3082
ADR: 9,III