Tisk…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
253928-100G 253928-25G
SIAL253928-100GEA 7270 CZK
SIAL253928-100G SIAL253928-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000108
CAS číslo: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2