Tisk…
3-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
167215-100G 167215-25G
SIAL167215-100GEA 4720 CZK
SIAL167215-100G SIAL167215-25G
3-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®
3-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 183,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000085
CAS číslo: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424